Learn More
N,N-Dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483894
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483894 500 mL 500 Milliliter
11488770 100 mL 100 Milliliter
11493894 2500 mL 2500 Milliliter
11403904 10,000 mL 10000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11483894 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11916.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 121-69-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
N,N-Dimethylaniline acts as a precursor to triarylmethane dyes such as crystal violet and malachite green. It is also used in the synthesis of vanillin, methyl violet, and Michler's ketone. Further, it is used as a hardener for plastic resins and an acid scavenger in the manufacture of semisynthetic penicillins and cephalosporins. In addition to this, it is used as a promoter in the curing of polyester and vinyl ester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylanilin wirkt als Vorläufer von Triarylmethanfarbstoffen wie Kristallviolett und Malachitgrün. Es wird auch bei der Synthese von Vanillin, Methylviolett und Michler′-Keton verwendet. Darüber hinaus wird es als Härter für Kunststoffharze und als Säurefänger bei der Herstellung von halbsynthetischen Penicillinen und Cephalosporinen eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Promotor bei der Härtung von Polyester- und Vinylesterharzen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether, Aceton, Chloroform, Benzol und Alkali.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Chlorformiaten und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-69-7
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00008304
InChI-Schlüssel JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene
PubChem CID 949
ChEBI CHEBI:16269
IUPAC-Name N,N-Dimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylaniline
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 0.956
Siedepunkt 193°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.558
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2253
Beilstein 507140
Merck Index 14,3234
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,benzene and alkaline.
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylaniline