Learn More
N,N-Dimethylaniline, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylaniline |
| Menge | 250 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3 |
| Formelmasse | 121.0891 |