Learn More
N,N-Dimethylbenzenetanamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30387646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387646 10 g -
30374908 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387646 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46132510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10275-21-5
Summenformel C10 H15 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 185.6937
Synonym N,N-DMPEA
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-2-Phenylethanamin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)CCc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylphenethylamine (hydrochloride)
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
Formelmasse 185.0971