Learn More
N,N-Dimethylbenzylamin (Benzyldimethylamin), TRC
Artikelnummer. 30336111
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336111 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30336111 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB27620050ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylbenzylamine(Benzyldimethylamine)
CAS 103-83-3
Summenformel C9H13N
Menge 50 mL
Synonym N,N-Dimethylbenzenemethanamine, 4-[(Dimethylamino)methyl]styrene, Actiron NX 91, Ancamine BDMA, Araldite Accelerator 062, Araldite DY 062, BDMA, Benzyl-N,N-dimethylamine, DY 062, DY 62, Dabco BDMA, Desmorapid DB, Dimethylbenzylamine, Kaolizer 20, N,N-Dimethyl-N-benzylamine, N,N-Dimethylbenzenemethanamine, N-(Phenylmethyl)dimethylamine, N-Benzyl-N,N-dimethylamine, N-Benzyldimethylamine, NSC 5342, Sumicure BD, Y 27, [(Dimethylamino)methyl]benzene
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
SMILES CN(C)Cc1ccccc1
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1-Phenylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
Formelmasse 135.1048