Learn More
N,N-Dimethyldecanamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N,N-Dimethyldecanamide is used in pharmaceutical, agrochemicals, veterinary drug and intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N-Dimethyldecanamid wird in Pharmazeutika, Agrochemikalien, Tierarzneimitteln und Zwischenprodukten für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethyldecanamide |
| Siedepunkt | 110°C to 111°C (0.5 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.454 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1906042 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Formelmasse | 199.34 |
| Reinheit (%) | 98% |