Learn More
N,N-Dimethyldodecylamin, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471157
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11471157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24145.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112-18-5 | C14H31N | 213.409 g/mol
N,N-Dimethyldodecylamine is used as a as a capping agent during the synthesis of Au(core) -Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene. It is used in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate. Also used in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyldodecylamin wird als Deckmittel bei der Synthese von Au(core) -Pd(shell) bimetallischen Nanopartikeln in Toluol verwendet. Es wird bei der Synthese von N-Alkyl-N,N-Dimethyl-1-Ammonio-2-Hydroxy-3-Hydroxypropansulfonat verwendet. Wird auch bei der Herstellung von neuartigem bis-quartärem Ammoniumsalz verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Stoffe wie Kupfer, Oxidationsmittel, starke Säuren sind zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-18-5
Summenformel C14H31N
Molekulargewicht (g/mol) 213.409
MDL-Nummer MFCD00008970
InChI-Schlüssel YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
PubChem CID 8168
IUPAC-Name N,N-Dimethyldodecan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyldodecylamine
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 0.787
Siedepunkt 110°C to 112°C (3 mmHg)
Flammpunkt 118°C (244°F)
Brechungsindex 1.4375
Menge 50 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 213.41
Reinheit (%) ≥90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.