Learn More
N,N-Dimethyldodecylamin prakt., 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-117478 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10209500
Marke: Thermo Scientific Acros 408292500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-18-5 | C14H31N | 213.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-18-5
Summenformel C14H31N
Molekulargewicht (g/mol) 213.41
MDL-Nummer MFCD00008970
InChI-Schlüssel YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
PubChem CID 8168
IUPAC-Name N,N-Dimethyldodecan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethyldodecylamine
Namenshinweis pract., 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -20.0°C
Dichte 0.7870g/mL
Siedepunkt 271.0°C
Flammpunkt 118°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Dodecyl) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)11N(CH3)2
Brechungsindex 1.4365 to 1.4385
Menge 250 g
Relative Dichte 0.787
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Viskosität 1.8 mPa.s (100°C)
Formelmasse 213.41
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyldodecylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.