Learn More
N,N'-Dimethylethandiamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N'-Dimethylethanediamine |
| CAS | 110-70-3 |
| Summenformel | C4 H12 N2 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | N,N′-Dimethylethylenediamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H12N2/c1-5-3-4-6-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CNCCNC |
| IUPAC-Name | N,N'-Dimethylethan-1,2-diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 88.15 |
| Formelmasse | 88.1 |