Learn More
N,N-Dimethylethandiamin, TRC
Artikelnummer. 30372630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372630 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372630 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47277050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylethanediamine
CAS 108-00-9
Summenformel C4H12N2
Menge 50 g
Synonym N1,N1-Dimethyl-1,2-ethanediamine, (2-Aminoethyl)dimethylamine, 1-Amino-2-(dimethylamino)ethane, 2-(Dimethylamino)ethanamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 2-(N,N-Dimethylamino)ethanamine, 2-(N,N-Dimethylamino)ethylamine, 2-Dimethylamino-1-ethanamine, 2-Dimethylamino-1-ethylamine, Dimethylaminoethylamine, N,N-Dimethyl-1,2-diaminoethane, N,N-Dimethyl-1,2-ethanediamine, N,N-Dimethyl-1,2-ethylenediamine, N,N-Dimethylethylenediamine, N,N-Methyl-1,2-ethanediamine, N-(2-Aminoethyl)-N,N-dimethylamine, N-(2-Dimethylaminoethyl)amine, N1,N1-Dimethylethane-1,2-diamine, NSC 24506, unsym-Dimethylethylenediamine, β-(Dimethylamino)ethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCN
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
Formelmasse 88.1