Learn More
N,N-Dimethylethylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10360844 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10360844 1 L Glasflasche 1 Liter
10308740 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10360844 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 219290010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 €
    117.65 € / 1 Liter
    Sparen 23.35 €
    16% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 598-56-1 | C4H11N | 73.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 598-56-1
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.13
MDL-Nummer MFCD00009039
InChI-Schlüssel DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylethylamine, dimethylethylamine, ethanamine, n,n-dimethyl, ethyldimethylamine, n-ethyldimethylamine, ethylamine, n,n-dimethyl, methanamine, n-ethyl-n-methyl, unii-9n5384xvem, c13-15-alkyldimethylamines, amines, c13-15-alkyldimethyl
PubChem CID 11723
IUPAC-Name N,N-Dimethylethanamin
SMILES CCN(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylethylamine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -140°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.6750g/mL
Siedepunkt 36°C
Flammpunkt -36°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5N(CH3)2
Brechungsindex 1.3715 to 1.3735
Menge 1 L
Beilstein 04, 94
Relative Dichte 0.675
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 73.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylethylamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.