Learn More
N,N-Dimethylethylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466886 500 mL 500 Milliliter
11456886 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23992.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 598-56-1 | C4H11N | 73.139 g/mol
N,N-Dimethylethylamine is used as adhesive, sealant chemical and process regulator. It acts as an intermediate for quaternary ammonium compounds and is also used as a stabilizer for chlorinated hydrocarbons and vinyl derivatives. It is used in foundries as a catalyst for sand core production. Further, it is employed in the polymerization of polyamides. In addition to this, it is used in the preparation of polypeptide nanogels with self-reinforced endocytoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylethylamin wird als Klebstoff, Dichtungsmittel, Chemikalien und Prozessregler verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für quaternäre Ammoniumverbindungen und wird auch als Stabilisator für chlorierte Kohlenwasserstoffe und Vinylderivate verwendet. Es wird in Gießereien als Katalysator für die Kernsandherstellung eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Polymerisation von Polyamiden eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Polypeptidnanogeln mit selbstverstärkten Endozytosen eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Peroxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-56-1
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.139
MDL-Nummer MFCD00009039
InChI-Schlüssel DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylethylamine, dimethylethylamine, ethanamine, n,n-dimethyl, ethyldimethylamine, n-ethyldimethylamine, ethylamine, n,n-dimethyl, methanamine, n-ethyl-n-methyl, unii-9n5384xvem, c13-15-alkyldimethylamines, amines, c13-15-alkyldimethyl
PubChem CID 11723
IUPAC-Name N,N-Dimethylethanamin
SMILES CCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylethylamine
Schmelzpunkt -140°C
Dichte 0.675
Siedepunkt 36°C to 37°C
Flammpunkt −36°C (−33°F)
Geruch Ammonia-like
Strukturformel CH3CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.373
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1696893
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 73.14
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl ethylamine