Learn More
N,N'-Dimethylethylenediamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341547
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341547 25 g 25 Gramm
11331547 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02204.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
N,N'-Dimethylethylenediamine is used in DNA binding effect. It is used to enhance the adsorption of carbon dioxide. It acts as a ligand and form coordination complex such as dinitrato(N,N'-dimethyl-1,2-ethanediamine)copper(II) and dichloro(1,4-bis-(diphenyl phosphino)butane)-(1,2-ethylenediamine)ruthenium(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′ -Dimethylethylendiamin wird bei der DNA-Bindungswirkung verwendet. Es wird zur Verbesserung der Adsorption von Kohlendioxid verwendet. Es fungiert als Ligand und bildet Koordinationskomplex wie Dinitrato(N,N′ -dimethyl-1,2 -Ethandiamin)Kupfer(II) und Dichlor(1,4 -bis-(Diphenylphosphin)butan)-(1,2 -ethylendiamin)Ruthenium(II).
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Dichlormethan.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-70-3
Summenformel C4H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 88.154
MDL-Nummer MFCD00008290
InChI-Schlüssel KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
PubChem CID 8070
IUPAC-Name N,N'-Dimethylethan-1,2-diamin
SMILES CNCCNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dimethylethylenediamine
Dichte 0.818
Siedepunkt 118°C to 119°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel CH3NHCH2CH2NHCH3
Brechungsindex 1.43
Menge 25 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 878142
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and dichloromethane.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Dimethylethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N'-Dimethylethylenediamine