Learn More
N,N-Dimethylethylenediamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459616 50 g 50 Gramm
11478770 100 g 100 Gramm
11469616 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459616 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20182.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alfa Aesar N,N-Dimethylethylendiamin, 97 %, Menge:250g, Siedepunkt:107 °C, Schmelzpunkt:< -70 °C, Molekulargewicht:88,154, Prozent Reinheit:97%, Beilstein:605279, CAS:108-00-9, Dichte:0,81, DOT-Informationen:Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:I, EINECS-Nummer:203-541-2
It finds its application as an intermediate in the synthesis of Cefotiam. It is also used as a catalyst in the synthesis of allylic nitro compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung als Zwischenprodukt in der Synthese von Cefotiam. Es wird auch als Katalysator bei der Synthese allylischer Nitroverbindungen eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-00-9
Summenformel C4H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 88.154
MDL-Nummer MFCD00008175
InChI-Schlüssel DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine
PubChem CID 66053
IUPAC-Name N',N'-Dimethylethan-1,2-diamin
SMILES CN(C)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylethylenediamine
Schmelzpunkt <-70°C
Dichte 0.81
Siedepunkt 107°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.427
Menge 50 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 605279
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 97%