Learn More
Riedel-de Haën N,N-Dimethylformamid
Artikelnummer. 15915660
Change view
Click to view available options
Menge:
7 L
Packungsgröße:
7 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15915660 7 L 7 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15915660 Lieferant Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 331207LRC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
N,N-Dimethylformamid, Puriss. pa, ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 % (GC).
  • ACS-Lösungsmittel für den allgemeinen Gebrauch.
  • Preisgünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese.
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC.
  • Abweichungen und Abnahmeprobleme sind auf Verunreinigungen durch Lösungsmittel zurückzuführen.
  • Alle Lösungsmittel werden geprüft, um die ACS-Spezifikationen für den allgemeinen Gebrauch zu erfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide
pH 7.0 (20°C)
Schmelzpunkt -61°C
CAS 68-12-2
CAS Min. % ≥90.00%
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤100.00%
Dichte 0.94 g/cm3 (20°C)
Menge 7 L
Flammpunkt 57.5°C (1.013.25 hPa)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Summenformel C3H7NO
Strukturformel HCON(CH3)2
Dampfdruck 23 hPa (50°C)
MDL-Nummer MFCD00003284
Viskosität 0.86 mPa.s (20°C)
UN-Nummer UN2265
Beilstein 605365
Konzentration ≥99.80%
Synonym DMF, Diemethyl formamide
Siedepunkt 152°C to 153°C (1,013 hPa)
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.