Learn More
N,N-Dimethylformamid, ≥ 99.8 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylformamid |
| Schmelzpunkt | -61 °C |
| Dichte | 0.944 g/ml |
| Siedepunkt | 153 °C |
| Menge | 20 l |
| Explosionsgrenze | 0.152 |
| Flammpunkt | 58 °C (136.4 °F) |
| Zündpunkt | 833 °F |
| Verpackung | Edelstahlkanne |
| Strukturformel | HCON(CH3)2 |
| Mehr anzeigen |