Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99.8+%, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10628313 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10628313 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10157560 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10567942 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10249750 1 L EcoSafPak™ Glasflasche 1 Liter
11905481 10 L Kunststoff-Fass 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10628313 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423640025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 €
    154.65 € / 2.5 Liter
    Sparen 32.35 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide
Schmelzpunkt -61,0 °C
CAS Min. % 99.8
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung >350°C
Dichte 0.9450g/mL
Menge 2.5 L
Flammpunkt 58°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4290 to 1.4320
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Prozentgehaltsbereich 99.8+%
Relative Dichte 0.945
Titrierbare Säure 0.0005 meq/g max.
Titrierbare Base 0.003 meq/g max.
Strukturformel HCON(CH3)2
Dampfdruck Vapor Pressure: 4.9mbar at 20°C
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Wasser 0.15% Max. (coulometric)
Beilstein 04, 58
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Siedepunkt 153.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethylformamide