Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10533151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10533151
Marke: Thermo Scientific Acros 167795000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide
Alkalinität 0.001 meq/g max.
Namenshinweis 99+%
Azidität 0.001 meq/g max.
Extinktion (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 340nm, 0.05 max. at 310nm, 0.1 max. at 295nm, 0.3 max. at 275nm, 1 max. at 270nm
CAS Min. % 99.75
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -61.0°C
Dichte 0.9450g/mL
Siedepunkt 153.0°C
Flammpunkt 58°C
Prozentgehaltsbereich 99.75% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCON(CH3)2
Brechungsindex 1.4290 to 1.4320
Menge 500 mL
Beilstein 04, 58
Rückstand nach Verdampfung 0.0015% max.
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Relative Dichte 0.945
Spezifische Drehung 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) 99.8%
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylformamide