Learn More
N,N-Dimethylformamid ≥99,9 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558654 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15558654 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15558654 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 9753.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für Headspace-Gaschromatographie
  • Geeignet als Lösungsmittel für die Analyse von Lösungsmittelrückständen der ICH-Klassen 1,2 und 3 gemäß Ph. Eur. und USP.
  • Lösungsmittelrückständen der Klasse 1:
    • Benzol: unbestimmbar
    • Tetrachlorkohlenstoff: unbestimmbar
    • 1,2-Dichlorethan: unbestimmbar
    • 1,1-Dichlorethan: unbestimmbar
    • 1,1,1-Trichlorethan: unbestimmbar
  • Lösungsmittelrückständen der Klasse 2:
    • Acetonitril: max. 4 ppm
    • Cyclohexan: max. 1 ppm
    • Dichlormethan: max. 0, ppm
    • 1,2-Dimethoxyethan: max. 5 ppm
    • 1,4-Dioxan: max. 4 ppm
    • Hexan: max. 0,3 ppm
    • Methanol: max. 1 ppm
    • Methylcyclohexan: max. 1 ppm
    • Pyridin: max. 1 ppm
    • Tetrahydrofuran: max. 0,7 ppm
    • Toluol: max. 0,9 ppm
    • P-Xylen: max. 1 ppm
    • M-Xylen: max. 1 ppm
    • O-Xylol: max. 1 ppm
  • Lösungsmittelrückstände der 3 Klassen insgesamt: max. 0,5 %
    • Aceton: max. 1 ppm
    • 1-Butanol: max. 1 ppm
    • Butylacetat: max. 1 ppm
    • Ethanol: max. 1 ppm
    • Ethylacetale: max. 1 ppm
    • Heptan: max. 1 ppm
    • ISO-Propylacetat: max. 1 ppm
    • 1-Propanol: max. 1 ppm
    • 2-Propanol: max. 1 ppm
Spezifikation
CAS 68-12-2
Azidität max. 0.0005 meq/g
Menge 1 L
Brechungsindex Dependent on chemical
Rückstand nach Verdampfung max. 0.0005%
Prozentgehaltsbereich min. 99.9%
Summenformel C3H7NO
MDL-Nummer MFCD00003284
Wasser max. 0.03%
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.