missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC45A3/Prostein Antibody (SLC45A3/9216R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18611874 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18611874 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18611874 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324122APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

SLC45A3/Prostein Monoclonal antibody specifically detects SLC45A3/Prostein in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SLC45A3/Prostein
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SLC45A3/9216R
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias IPCA-2, IPCA-6, IPCA-8, PCANAP6IPCA6, PCANAP8, prostate cancer associated protein 2, prostate cancer associated protein 6, prostate cancer associated protein 8, prostate cancer-associated gene 2, prostate cancer-associated gene 6, prostate cancer-associated gene 8, Prostate cancer-associated protein 6, Prostein, PRSTPCANAP2, solute carrier family 45 member 3, solute carrier family 45, member 3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa300-500) of human SLC45A3/Prostein protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 85414
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.