Learn More
N,N-Dimethylformamid, wasserfrei, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408238
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
4 Liter
400 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11315058 100 mL 100 Milliliter
11345058 4 x 100 mL 400 Milliliter
11325058 1 L 1 Liter
11335058 4 x 1 L 4 Liter
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11315058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043997.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylformamide
Schmelzpunkt °C to 61°C
Farbe Farblos
Dichte 0.944 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 153°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 57°C (135°F)
Zündpunkt 440°C (824°F)
Geruch Amine-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.431
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Dampfdruck 3mm Hg at 20°C
UN-Nummer 2265
Beilstein 605365
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 73.09