Learn More
N,N-Dimethylformamid-Azin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30379856
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30379856 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379856 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47309510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide Azine Dihydrochloride
CAS 868670-46-6
Summenformel C6H16Cl2N4
Menge 10 g
Synonym 1,2-Bis[(dimethylamino)methylene]hydrazine Dihydrochloride, Dimethylformamide Azine Dihydrochloride, N,N-Dimethyl Formamide Azine Dihydrochloride, N'-[(dimethylamino)methylene]-N,N-dimethyl-methanehydrazonamide Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N4.2ClH/c1-9(2)5-7-8-6-10(3)4;;/h5-6H,1-4H3;2*1H/b7-5+,8-6+;;
SMILES Cl.Cl.CN(C)\C=N\N=C\N(C)C
IUPAC-Name N'-[(E)-Dimethylaminomethylidenamino]-N,N-Dimethylmethanimidamid;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 215.12
Formelmasse 214.0752