Learn More
Riedel-de Haën N,N-Dimethylformamid CHROMASOLV™
Artikelnummer. 16605843
Change view
Click to view available options
Menge:
18 L
Packungsgröße:
18 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16605843 18 L 18 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16605843 Lieferant Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 3469918L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
N,N-Dimethylformamid CHROMASOLV™ für HPLC, ≥ 99,9 % (GC).
  • ≥99,9 % (GC)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide
pH 7.0 (20°C)
Schmelzpunkt -61°C
CAS 68-12-2
CAS Min. % ≥90.00%
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤100.00%
Dichte 0.94 g/cm3 (20°C)
Menge 18 L
Flammpunkt 57.5°C (1,013.25 hPa)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV
Summenformel C3H7NO
Dampfdruck 23 hPa (50°C)
MDL-Nummer MFCD00003284
Viskosität 0.86 mPa.s (20°C)
UN-Nummer UN2265
Beilstein 605365
Synonym DMF, Diemethyl formamide
Siedepunkt 152°C to 153°C (1,013 hPa)
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
Reinheit (%) ≥99.90%
Güte HPLC