Learn More
N,N-Dimethylformamid-Dibenzylacetal, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433644 10 g 10 Gramm
11443644 50 g 50 Gramm
11453644 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433644 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11281.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2016-04-8 | C17H22NO2 | 272.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N,N-Dimethylformamid Diethylacetal wurde zur Quantifizierung von Kokain und seinem primären Metaboliten Benzoylecgonin aus der Urinmatrix durch Gaschromatographie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in einer Vielzahl von inerten Lösungsmitteln.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2016-04-8
Summenformel C17H22NO2
Molekulargewicht (g/mol) 272.37
MDL-Nummer MFCD00014869
InChI-Schlüssel JFIKHFNGAURIIB-UHFFFAOYSA-O
Synonym n,n-dimethylformamide dibenzyl acetal, n,n-dimethylformamide dibenzylacetal, 1,1-bis benzyloxy trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl-1,1-bis phenylmethoxy, bis benzyloxy methyl dimethylamine, acmc-1cro2, 1,1-dibenzyloxytrimethylamine, dimethyl formamide dibenzylacetal, bis benzyloxy methyldimethylamine, dimethyl formamide dibenzyl acetal
PubChem CID 74837
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-1,1-bis(phenylmethoxy)methanamin
SMILES CN(C)C(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Dichte 1.045
Siedepunkt 138°C to 140°C (0.5 mmHg)
Menge 10 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in variety of inert solvents.
Formelmasse 271.36
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch