Learn More
N,N-Dimethylformamid-Diethylacetal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446700 10 g 10 Gramm
11456700 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446700 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00205.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1188-33-6 | C7H17NO2 | 147.218 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1188-33-6
Summenformel C7H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 147.218
MDL-Nummer MFCD00009227
InChI-Schlüssel BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
PubChem CID 70913
IUPAC-Name 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamin
SMILES CCOC(N(C)C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Dichte 0.859
Siedepunkt 134°C to 136°C
Flammpunkt 17°C (62°F)
Brechungsindex 1.399
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 741889
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 147.22
Reinheit (%) 95%