Learn More
N,N-Dimethylformamid-Dineopentylacetal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylformamide Dineopentyl Acetal |
| CAS | 4909-78-8 |
| Summenformel | C13H29NO2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H29NO2/c1-12(2,3)9-15-11(14(7)8)16-10-13(4,5)6/h11H,9-10H2,1-8H3 |
| SMILES | CN(C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | 1,1-Bis(2,2-dimethylpropoxy)-N,N-dimethylmethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 231.37 |
| Formelmasse | 231.2198 |