Learn More
N,N-Dimethylformamid-Dineopentylacetal, TRC
Artikelnummer. 30381209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30381209 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381209 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46030850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide Dineopentyl Acetal
CAS 4909-78-8
Summenformel C13H29NO2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H29NO2/c1-12(2,3)9-15-11(14(7)8)16-10-13(4,5)6/h11H,9-10H2,1-8H3
SMILES CN(C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
IUPAC-Name 1,1-Bis(2,2-dimethylpropoxy)-N,N-dimethylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 231.37
Formelmasse 231.2198