Learn More
N,N-Dimethylformamid, HPLC-Gütegrad, >99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374827
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374827 1 L 1 Liter
11384827 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11374827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041859.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Die gleichen HPLC-Spezifikationen wie 22915
N,N-Dimethylformamide is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylformamide
Schmelzpunkt °C to 61°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.944 g/cm3 at 20°C
Menge 1 L
Flammpunkt 57°C (135°F)
Zündpunkt 440°C (824°F)
Geruch Amine-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.431
Prozentgehaltsbereich >99.7%
Dampfdruck 3.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Beilstein 605365
Siedepunkt 153°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 73.09
Güte HPLC