Learn More
N,N-Dimethylformamid, HPLC-Gütegrad, mehr als 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
6 Liter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338177 4 x 1 L 4 Liter
11318177 1 L 1 Liter
11328177 4 L 4 Liter
11308177 6 x 1 L 6 Liter
11440510 4 x 4 L 16 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11338177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022915.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00 €
    264.65 € / 4 Liter
    Sparen 29.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films. It is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylformamide
Schmelzpunkt °C to 61°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.944 g/cm3 at 20°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt 57°C (135°F)
Geruch Amine-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.431
Prozentgehaltsbereich >99.7%
Dampfdruck 3.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
UN-Nummer 2265
Beilstein 605365
Siedepunkt 153°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 73.09
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide, HPLC Grade, 99.7+%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide