Learn More
N, N-Dimethylformamid, Puriss. p.a. ACS-Reagenz, Solstice
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylformamid |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
| Dichte | 0,944 g/ml, 0,948 bis 0,950 g/ml bei 20 °C |
| Menge | 2.5 l |
| Explosionsgrenze | 0.152 |
| Flammpunkt | 58 °C (136,4 °F) |
| Zündpunkt | 833 °F |
| Strukturformel | HCON(CH3)2 |
| Dampfdruck | 2,7 mmHg (20 °C) |
| UN-Nummer | 2265 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N,N-Dimethylformamid
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312+H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.