Learn More
N,N-Dimethylformamid, Reagenzqualität, ≥ 99 %, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 l
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylformamid |
| Schmelzpunkt | -61 °C (Literatur) |
| Namenshinweis | Reagenzgütegrad, ≥99 % |
| CAS Min. % | ≥90.0000% |
| CAS Max. % | ≤100.0000% |
| Dichte | 0.944 g/ml (Lit.) |
| Siedepunkt | 152 °C bis 153 °C |
| Menge | 6 x 1 l |
| Explosionsgrenze | 0.152 |
| Flammpunkt | 57.5 °C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N,N-Dimethylformamide
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.