Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N-Dimethylglycin-Hydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10431441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10431441 5 g Glasflasche 5 Gramm
10378290 25 g Glasflasche 25 Gramm
10026293 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10431441 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 204660050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2491-06-7 | C4H9NO2·HCl | 139.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2491-06-7
Summenformel C4H9NO2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 139.58
MDL-Nummer MFCD00012610
InChI-Schlüssel FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylglycine hydrochloride, dimethylglycine hydrochloride, glycine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, n-methylsarcosine hydrochloride, n,n-dimethylglycine hcl, dimethylamino acetic acid hydrochloride, unii-yxk75eae92, yxk75eae92, n,n-dimethylaminoacetic acid hydrochloride, 2-dimethylamino acetic acid hydrochloride
PubChem CID 75605
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)essigsäure;hydrochlorid
SMILES CN(C)CC(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylglycine hydrochloride
Schmelzpunkt 188°bis 191 °C
Farbe Weiß
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel (CH3)2NCH2CO2H·HCl
Beilstein 04, I, 469
Merck Index 15, 3269
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in chloroform and acetone
Formelmasse 139.58
Reinheit (%) 99%