Learn More
N,N-Dimethylglycin, TRC
Artikelnummer. 30385232
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385232 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385232 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD473080100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylglycine
CAS 1118-68-9
Summenformel C4H9NO2
Menge 100 g
Synonym (Dimethylamino)acetic Acid, 2-(Dimethylamino)acetic Acid, 2-(N,N-Dimethylamino)acetic Acid, 46: PN: WO2008005407 PAGE: 5 claimed protein, DMG, N,N-Dimethylaminoacetic Acid, N-Methylsarcosine, Dimethylglycine
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-5(2)3-4(6)7/h3H2,1-2H3,(H,6,7)
SMILES CN(C)CC(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Formelmasse 103.0633