Learn More
N,N-Dimethylglycin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylglycine |
| CAS | 1118-68-9 |
| Summenformel | C4H9NO2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | (Dimethylamino)acetic Acid, 2-(Dimethylamino)acetic Acid, 2-(N,N-Dimethylamino)acetic Acid, 46: PN: WO2008005407 PAGE: 5 claimed protein, DMG, N,N-Dimethylaminoacetic Acid, N-Methylsarcosine, Dimethylglycine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-5(2)3-4(6)7/h3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CN(C)CC(=O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 103.12 |
| Formelmasse | 103.0633 |