Learn More
N,N-Dimethylhexadecylamin-N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30359122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359122 1 g 1 Gramm
30352242 100 mg 100 Milligramm
30352773 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30359122 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4059201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7128-91-8
Summenformel C18H39NO
Molekulargewicht (g/mol) 285.52
Synonym Admox 16, Ammonyx CO, Aromox DM 16, Aromox DM 16D, Aromox DM 16D-M, Barlox 16, Barlox 16S, Cetamine Oxide, Cetyldimethylamine oxide, Conco XAC, Dimethylcetylamine oxide, Dimethylhexadecylamine oxide, Dimethylpalmitylamine oxide, Hexadecyldimethylamine N-oxide, Hexadecyldimethylamine oxide, N,N-Dimethyl-1-hexadecanamine oxide, N,N-Dimethyl-N-hexadecylamine N-oxide, N,N-Dimethyl-n-hexadecylamine oxide, N,N-Dimethylhexadecylamine oxide, N-Cetyldimethylamine Oxide, N-Hexadecyl-N,N-dimethylamine oxide, N-Palmityl-N,N-dimethylamine oxide, Palmityldimethylamine oxide
IUPAC-Name N,N-Dimethylhexadekan-1-Aminoxid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylhexadecylamine-N-Oxide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H39NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2,3)20/h4-18H2,1-3H3
Formelmasse 285.3032