Learn More
N,N-Dimethylmethansulfonamid,98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467117
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11467117 5 g 5 Gramm
11477117 25 g -
11487117 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11467117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14454.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 918-05-8 | C3H9NO2S | 123.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 918-05-8
Summenformel C3H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 123.17
MDL-Nummer MFCD00014740
InChI-Schlüssel WCFDSGHAIGTEKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl methanesulfonamide, methanesulfonamide, n,n-dimethyl, nn-dimethylmethanesulfonamide, n,n-dimethylmethanesulphonamide, n,n-dimethyl-methanesulfonamide, timtec-bb sbb007962, dimethyl methylsulfonyl amine, methanesulfonamide,n-dimethyl, wcfdsghaigtekl-uhfffaoysa
PubChem CID 70191
IUPAC-Name N,N-Dimethylmethansulfonamid
SMILES CN(C)S(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylmethanesulfonamide
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Siedepunkt 119°C to 120°C (17 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1747409
Formelmasse 123.17
Reinheit (%) ≥98%