Learn More
N,N-Dimethylmethyleniminiumiodid, TRC
Artikelnummer. 30382597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382597 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382597 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4960252.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylmethyleneiminium Iodide
CAS 33797-51-2
Summenformel C3H8IN
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[N+](=C)C
IUPAC-Name Dimethyl(methylidene)azanium;iodid
Molekulargewicht (g/mol) 185.01
Formelmasse 184.9701