Learn More
N,N-Dimethylthioformamid, TRC
Artikelnummer. 30380910
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30380910 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4625001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylthioformamide
CAS 758-16-7
Summenformel C3 H7 N S
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NS/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
SMILES CN(C=S)C
IUPAC-Name N,N-Dimethylmethanthioamid
Molekulargewicht (g/mol) 89.159
Formelmasse 89.03