Learn More
N,N'-Dimethylthioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung
10386550 5 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10386550 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 116890050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 534-13-4
Summenformel C3H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 104.18
MDL-Nummer MFCD00004923
InChI-Schlüssel VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylthiourea, 1,3-dimethyl-2-thiourea, thiourea, n,n'-dimethyl, sym-dimethylthiourea, dimethylthiocarbamide, dimethylthiourea, 1,3-dimethylisothiourea, dimethyl-2-thiourea, urea, 1,3-dimethyl-2-thio, unii-8p30pmd17w
PubChem CID 2723631
IUPAC-Name 1,3-Dimethylthioharnstoff
SMILES CNC(=S)NC
Specifications
Chemischer Name oder Material N, N'-Dimethylthiourea
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 61°C to 67°C
Farbe Farblos bis Weiß
Siedepunkt 155°C (1.0 Mbar)
Flammpunkt 200°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3NHCSNHCH3
Menge 5 g
Beilstein 04, 70
Merck Index 15, 3287
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,sparingly soluble in benzene,ether and carbon,disulfide,slightly soluble in petroleum ether
Formelmasse 104.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle, kristallines Pulver und/oder Stückchen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N'-Dimethylthiourea
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.