Learn More
N,N'-Diphenylformamidin, TRC
Artikelnummer. 30385373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385373 5 g
30382261 50 g
30382840 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30385373 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4910005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 622-15-1
Summenformel C13H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
Synonym N,N'-Diphenylmethanimidamide, 1,3-Diphenyl-1,3-diaza-1-propene, Diphenylformamidine
SMILES N(\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
Specifications
Chemischer Name oder Material N,N'-Diphenylformamidine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,14,15)