Learn More
N,N-Dipropyl-2-(2-methyl-3-nitrophenyl)ethylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Dipropyl-2-(2-methyl-3-nitrophenyl)ethylamine |
| CAS | 91374-23-1 |
| Summenformel | C15H24N2O2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-Methyl-3-nitro-N,N-dipropyl-benzeneethanamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H24N2O2/c1-4-10-16(11-5-2)12-9-14-7-6-8-15(13(14)3)17(18)19/h6-8H,4-5,9-12H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCN(CCC)CCc1cccc(c1C)[N+](=O)[O-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 264.36 |
| Formelmasse | 264.1838 |