Learn More
N-(N-Heptyl)-5-Chlor-1-Naphthalensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30397490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397490 10 mg 10 Milligramm
30388786 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30397490 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH28300010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102649-79-6
Summenformel C17 H22 Cl N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 339.88
IUPAC-Name 5-Chlor-N-Heptylnaphthalin-1-Sulfonamid
SMILES CCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(N-Heptyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H22ClNO2S/c1-2-3-4-5-6-13-19-22(20,21)17-12-8-9-14-15(17)10-7-11-16(14)18/h7-12,19H,2-6,13H2,1H3
Formelmasse 339.106