Learn More
N-(n-Heptyl)-n-octylamin, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399525 250 mg 250 Milligramm
11389525 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399525 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18870.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26627-77-0
Summenformel C15H33N
Molekulargewicht (g/mol) 227.436
MDL-Nummer MFCD03093076
InChI-Schlüssel HAEBNPLWJOGFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-n-heptyl-n-octylamine, heptyloctylamine, n-heptyloctylamine, heptyl-octyl-amine, n-heptyl-n-octylamine, heptyl octyl amine, 1-octanamine, n-heptyl
PubChem CID 12905714
IUPAC-Name N-Heptyloctan-1-amin
SMILES CCCCCCCCNCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(n-Heptyl)-n-octylamine
Brechungsindex 1.442
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2346655
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 227.44
Reinheit (%) ≥98%