Learn More
N-[[N-Methyl-N-[(2-isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6]-4-thiazolyl)methyl)amino]carbonyl-L-valincarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-((N-Methyl-N-((2-isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6)-4-thiazolyl)methyl)amino)carbonyl-L-valine Carboxylic Acid |
| CAS | 1331906-73-0 |
| Summenformel | C14H17D6N3O3S |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | N-[[Methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]-L-valine-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H23N3O3S/c1-8(2)11(13(18)19)16-14(20)17(5)6-10-7-21-12(15-10)9(3)4/h7-9,11H,6H2,1-5H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1/i3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(c1nc(CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)cs1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | (2S)-2- 2-(1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-yl)-1,3-thiazol-4-yl]methylmethylcarbamoyl]amino]-3-methylbutansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 319.45 |
| Formelmasse | 319.1837 |