Learn More
N,N'-Methylene-Bis-Acrylamide, Ultra Pure, 50g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11401542 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401542 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11401542 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04800173
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
110-26-9 Purity: 99.9% (290nm): <<0.2 Acrylic acid content: <<0.02% High purity cross-linker used for precise, critical PAGE gels. May be used in UV scanning gels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N«-Methylene-Bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Menge 50 g
Summenformel C7H10N2O2
InChI-Schlüssel ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC-Name N-[(Prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041