Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Methylen-bis-Acrylsäureamid, ≥ 99 %, für die Biochemie, geeignet für die Elektrophorese
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktion | (1% aq. soln.) (1 cm cell), (1% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm |
| Chemischer Name oder Material | N, N';-Methylenebisacrylamide |
| Namenshinweis | For electrophoresis, For biochemistry |
| Physikalische Form | Feine Nadeln - wie Kristalle oder Kristallpulver |
| Acrylsäure | 0.02% max. |
| CAS Min. % | 99.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Dichte | 5.31 (Air = 1.0) |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 (2.5% min. aq. soln.) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- N,N'-Methylenebisacrylamide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.