Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-Propanediamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404077
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11404077 10 g 10 Gramm
11414077 50 g 50 Gramm
11424077 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11404077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19500.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-95-2 | C7H18N2 | 130.235 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-95-2
Summenformel C7H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 130.235
MDL-Nummer MFCD00008337
InChI-Schlüssel DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-propanediamine, 1,3-bis dimethylamino propane, tetramethyltrimethylenediamine, n1,n1,n3,n3-tetramethylpropane-1,3-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, bis dimethylamino methyl methane, n,n,n',n'-tetramethyltrimethylenediamine, unii-73b9i6hn5r
PubChem CID 8084
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetramethylpropan-1,3-diamin
SMILES CN(C)CCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Dichte 0.82
Siedepunkt 145°C to 146°C
Flammpunkt 31°C (87°F)
Brechungsindex 1.4234
Menge 10 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1734176
Formelmasse 130.24
Reinheit (%) 99%