Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexandiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10496780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10496780
Marke: Thermo Scientific Acros 147490250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 111-18-2 | C10H24N2 | 172.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-18-2
Summenformel C10H24N2
Molekulargewicht (g/mol) 172.31
MDL-Nummer MFCD00008339
InChI-Schlüssel TXXWBTOATXBWDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyl-1,6-hexanediamine, 1,6-bis dimethylamino hexane, hexamethylenebis dimethylamine, toyocat mr, koolizer 1, minico tmhd, 1,6-hexanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethyl-1,6-diaminohexane, n1,n1,n6,n6-tetramethylhexane-1,6-diamine, niax catalyst c-210
PubChem CID 8097
IUPAC-Name N,N,N',N'-Tetramethylhexan-1,6-diamin
SMILES CN(C)CCCCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -46.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8060g/mL
Siedepunkt 209.0°C to 210.0°C
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2N(CH2)6N(CH3)2
Brechungsindex 1.4350 to 1.4370
Menge 25 mL
Beilstein 04, I, 423
Relative Dichte 0.806
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, dichloromethane and, toluene
Viskosität 1.72 mPa.s (20°C)
Formelmasse 172.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.