Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-uronium Tetrafluorborat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495255 5 g 5 Gramm
15485255 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495255 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54144.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 125700-69-8 | C12H16BF4N5O2 | 349.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-Benzotriazin-3-yl)-N,N,N′,N′-Tetramethyluroniumtetrafluorborat (2-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-Benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-Tetramethyluroniumtetrafluorborat, TBTU) kann als Kupplungsreagenz bei der Synthese von makrocyclischen Polyaminderivaten mit unterschiedlich langen Linkern, Kondensationsreagenz bei der großtechnischen Herstellung des hämatoregulatorischen Nichtapeptids (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (2,SK&F 107647), Kupplungsreagenz für Peptidsynthese, die die Racemisierung während der Fragmentkondensation am besten unterdrückt.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril 0.1 g/ml.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Fern von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln aufbewahren. Vor Wärme schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125700-69-8
Summenformel C12H16BF4N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 349.10
MDL-Nummer MFCD00077730
InChI-Schlüssel FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tdbtu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 1,1,3,3-tetramethyl-2-4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, tdbtu; n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, pubchem12760, acmc-1cac0, d04fkx
PubChem CID 10882602
IUPAC-Name [Dimethylamino-[(4-Oxo-1,2,3-Benzotriazin-3-yl)Oxy]Methyliden]-Dimethylazanium;Tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C2C1=O)=[N+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile 0.1g/mL.
Formelmasse 349.09
Reinheit (%) ≥98%