Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-uronium Tetrafluorborat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035916
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15485255 1 g 1 Gramm
15495255 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15485255
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54144.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-Benzotriazin-3-yl)-N,N,N′,N′-Tetramethyluroniumtetrafluorborat (2-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-Benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-Tetramethyluroniumtetrafluorborat, TBTU) kann als Kupplungsreagenz bei der Synthese von makrocyclischen Polyaminderivaten mit unterschiedlich langen Linkern, Kondensationsreagenz bei der großtechnischen Herstellung des hämatoregulatorischen Nichtapeptids (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (2,SK&F 107647), Kupplungsreagenz für Peptidsynthese, die die Racemisierung während der Fragmentkondensation am besten unterdrückt.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril 0.1 g/ml.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Fern von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln aufbewahren. Vor Wärme schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125700-69-8
Summenformel C12H16BF4N5O2
Molekulargewicht (g/mol) 349.10
MDL-Nummer MFCD00077730
InChI-Schlüssel FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tdbtu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 1,1,3,3-tetramethyl-2-4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, tdbtu; n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, pubchem12760, acmc-1cac0, d04fkx
PubChem CID 10882602
IUPAC-Name [Dimethylamino-[(4-Oxo-1,2,3-Benzotriazin-3-yl)Oxy]Methyliden]-Dimethylazanium;Tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C2C1=O)=[N+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile 0.1g/mL.
Formelmasse 349.09
Reinheit (%) ≥98%