Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidin, 97.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine |
| Namenshinweis | 97.5% |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 192°C to 196°C |
| Farbe | Braun |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.50% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | ((CH3)2NC6H4-)2 |
| Mehr anzeigen |